ACES ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIA0301-100G
BIA0301-250G
BIA0301-500G
APOSBIA0301-100GEA
41.72
EUR
APOSBIA0301-100G
APOSBIA0301-250G
APOSBIA0301-500G
ACES ≥99%
ACES
An efficient separator in the resolution of proteinsystems by IEF. Biological buffer - useful range 6.4 - 7.4
Vzorec:
H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H Teplota tavenia: 270…295 °C (rozkl.) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00008030 Číslo CAS: 7365-82-4 EINECS: 230-908-4 |