Tlačiť
ACES ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIA0301-100G BIA0301-250G BIA0301-500G
APOSBIA0301-100GEA 41.72 EUR
APOSBIA0301-100G APOSBIA0301-250G APOSBIA0301-500G
ACES ≥99%
ACES
An efficient separator in the resolution of proteinsystems by IEF. Biological buffer - useful range 6.4 - 7.4
Vzorec: H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
Teplota tavenia: 270…295 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00008030
Číslo CAS: 7365-82-4
EINECS: 230-908-4