Tlačiť
Actinomycin D ≥99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIA0175-10MG BIA0175-25MG BIA0175-50MG
APOSBIA0175-10MGEA 208.58 EUR
APOSBIA0175-10MG APOSBIA0175-25MG APOSBIA0175-50MG
Actinomycin D ≥99%
Actinomycin D
Antineoplastic antibiotic
  • Purity: ≥99%
Vzorec: C₆₂H₈₆N₁₂O₁₆
Teplota tavenia: 251…253 °C
Skladovacia teplota: Freezer
Číslo MDL: MFCD00005033
Číslo CAS: 50-76-0
EINECS: 200-063-6
OSN: 3462
ADR: 6.1,II