(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
BIA0120-100G
BIA0120-50G
BIA0120-500G
APOSBIA0120-100GEA
33.17
EUR
APOSBIA0120-100G
APOSBIA0120-50G
APOSBIA0120-500G
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol 99%
(S)-(+)-2-Amino-1-propanol
Vzorec:
C₃H₉NO Teplota varu: 174…176 °C Hustota: 0,965 g/cm³ (25 °C) Teplota vzplanutia: 63 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00064412 Číslo CAS: 2749-11-3 EINECS: 220-388-7 OSN: 2735 ADR: 8,II |