Tlačiť
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIA0108-100G BIA0108-25G
APOSBIA0108-100GEA 198.96 EUR
APOSBIA0108-100G APOSBIA0108-25G
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
(R)-(-)-2-Amino-1-propanol
Vzorec: C₃H₉NO
Teplota varu: 168…176 °C
Hustota: 0,965 g/cm³ (25 °C)
Teplota vzplanutia: 83 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00064413
Číslo CAS: 35320-23-1
OSN: 2735
ADR: 8,III