Tlačiť
Ampicillin sodium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
BIA0104-100G BIA0104-25G BIA0104-250G
APOSBIA0104-100GEA 106.3 EUR
APOSBIA0104-100G APOSBIA0104-25G APOSBIA0104-250G
Ampicillin sodium salt
Ampicillin sodium salt
Inhibitor of bacterial cell wall synthesis.
  • Cell culture tested
Vzorec: C₁₆H₁₈N₃NaO₄S
Teplota tavenia: 215 °C (rozkl.)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00064313
Číslo CAS: 69-52-3
EINECS: 200-708-1