Tlačiť
Amoxicillin trihydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BIA0101-10G BIA0101-1G BIA0101-25G
APOSBIA0101-10GEA 43.32 EUR
APOSBIA0101-10G APOSBIA0101-1G APOSBIA0101-25G
Amoxicillin trihydrate
Amoxicillin trihydrate
Inhibitor of bacterial cell wall synthesis.sensitive to b-lactamase.
  • Cell culture tested
Vzorec: C₁₆H₁₉N₃O₅S
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00072029
Číslo CAS: 61336-70-7