Amoxicillin trihydrate
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
BIA0101-10G
BIA0101-1G
BIA0101-25G
APOSBIA0101-10GEA
43.32
EUR
APOSBIA0101-10G
APOSBIA0101-1G
APOSBIA0101-25G
Amoxicillin trihydrate
Amoxicillin trihydrate
Inhibitor of bacterial cell wall synthesis.sensitive to b-lactamase.
- Cell culture tested
Vzorec:
C₁₆H₁₉N₃O₅S Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00072029 Číslo CAS: 61336-70-7 |