Tlačiť
HEPES hemisodium salt ≥96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BI5940-100G BI5940-25G BI5940-500G
APOSBI5940-100GEA 81.43 EUR
APOSBI5940-100G APOSBI5940-25G APOSBI5940-500G
HEPES hemisodium salt ≥96%
HEPES hemisodium salt
Biological buffer.
  • Assay (by titration) 98+%
  • Water (By Karl Fischer) <3.0%
  • pH (1%) = 7.4 +/- 0.2
Vzorec: C₈H₁₇.₅N₂O₄S·½Na
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00036463
Číslo CAS: 103404-87-1