Tlačiť
Indole-3-butyric acid potassium salt
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BI5912-25G BI5912-10G BI5912-100G
APOSBI5912-25GEA 36.5 EUR
APOSBI5912-25G APOSBI5912-10G APOSBI5912-100G
Indole-3-butyric acid potassium salt
Indole-3-butyric acid potassium salt
  • Assay (by titration) 99+%
  • Water (by Karl Fischer) < 1.0%
  • Water soluble
  • Plant tissue culture tested
Vzorec: C₁₂H₁₂KNO₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00058442
Číslo CAS: 60096-23-3