Tlačiť
di-Sodium β-glycerophosphate pentahydrate 97+%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BI4838-100G BI4838-25G BI4838-500G
APOSBI4838-100GEA 164.46 EUR
APOSBI4838-100G APOSBI4838-25G APOSBI4838-500G
di-Sodium β-glycerophosphate pentahydrate 97+%
di-Sodium β-glycerophosphate pentahydrate
Enzyme test reagent.
  • Water (by Karl Fischer): 29.0-30.0%
Vzorec: C₃H₇Na₂O₆P·5H₂O
Teplota tavenia: 102…104 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002135
Číslo CAS: 13408-09-8
EINECS: 212-464-3