Tlačiť
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol 99+%, high purity
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
BI4545-100G BI4545-25G
APOSBI4545-100GEA 86.24 EUR
APOSBI4545-100G APOSBI4545-25G
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol 99+%, high purity
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Buffer component used in SDS - gradient gel electrophoresis. Biological buffer - useful range 7.8-9.7.
  • White crystals
  • Water (by Karl Fischer) <1.0%
  • Forms a clear solution in water.
Vzorec: C₄H₁₁NO₂
Teplota varu: 151 °C/10mmHg
Teplota tavenia: 108…110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004678
Číslo CAS: 115-69-5
EINECS: 204-100-7
OSN: 3259
ADR: 8,III