2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol 99+%, high purity
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Varování
|
BI4545-100G
BI4545-25G
APOSBI4545-100GEA
86.24
EUR
APOSBI4545-100G
APOSBI4545-25G
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol 99+%, high purity
2-Amino-2-methyl-1,3-propanediol
Buffer component used in SDS - gradient gel electrophoresis. Biological buffer - useful range 7.8-9.7.
- White crystals
- Water (by Karl Fischer) <1.0%
- Forms a clear solution in water.
Vzorec:
C₄H₁₁NO₂ Teplota varu: 151 °C/10mmHg Teplota tavenia: 108…110 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004678 Číslo CAS: 115-69-5 EINECS: 204-100-7 OSN: 3259 ADR: 8,III |