Tlačiť
Kyselina jantarová
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,4-Butanedioic acid
BI225-1KG BI225-2.5KG BI225-250G
APOSBI225-1KGEA 124.75 EUR
APOSBI225-1KG APOSBI225-2.5KG APOSBI225-250G
Kyselina jantarová
Kyselina jantarová
Vzorec: HOOCCH₂CH₂COOH
Teplota varu: 235 °C
Teplota tavenia: 184…186 °C
Hustota: 1,564 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002789
Číslo CAS: 110-15-6