Tlačiť
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-(1H-Pyrazol-3-yl)benzotrifluoride, 3-(4-(Trifluoromethyl)phenyl)-1H-pyrazole
PC9988-1G PC9988-250MG
APOSPC9988-1GEA 119.53 EUR
APOSPC9988-1G APOSPC9988-250MG
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole 97%
3-[4-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂
Teplota tavenia: 162 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01569436
Číslo CAS: 362601-71-6