Tlačiť
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9986-1G PC9986-250MG
APOSPC9986-1GEA 249.15 EUR
APOSPC9986-1G APOSPC9986-250MG
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
3-[2-(Trifluoromethyl)phenyl]-1H-pyrazole
Vzorec: C₁₀H₇F₃N₂
Mw: 212.171 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01569437
Číslo CAS: 149739-52-6