Tlačiť
2-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 2-(Acetylamino)-3-fluorobenzoic acid, N-(2-Carboxy-6-fluorophenyl)acetamide, N-Acetyl-3-fluoroanthranilic acid
PC9979-1G PC9979-500MG
APOSPC9979-1GEA 596.03 EUR
APOSPC9979-1G APOSPC9979-500MG
2-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
2-Acetamido-3-fluorobenzoic acid
Vzorec: C₉H₈FNO₃
Mw: 197.163 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094569
Číslo CAS: 550346-18-4