Tlačiť
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Chlorosulphonyl)-4'-fluorodiphenyl ether
PC9934-1G PC9934-250MG
APOSPC9934-1GEA 455.84 EUR
APOSPC9934-1G APOSPC9934-250MG
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride 95%
4-(4-Fluorophenoxy)benzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₁₂H₈ClFO₃S
Mw: 286.707 g/mol
Teplota tavenia: 76…80 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD01631868
Číslo CAS: 192329-91-2
OSN: 3261
ADR: 8 III