Tlačiť
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)toluene 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Bromo-5-methyl-α,α,α-trifluoroanisole, 3-Bromo-5-methylphenyl trifluoromethyl ether, 1-Bromo-3-methyl-5-(trifluoromethoxy)benzene
PC9926-1G PC9926-5G
APOSPC9926-1GEA 82.92 EUR
APOSPC9926-1G APOSPC9926-5G
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)toluene 97%
3-Bromo-5-(trifluoromethoxy)toluene
Vzorec: C₈H₆BrF₃O
Mw: 255.032 g/mol
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07368791
Číslo CAS: 887266-91-3