Tlačiť
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Fluoro-3-iodo-2-nitrobenzene
PC9920-1G PC9920-5G PC9920-10G
APOSPC9920-1GEA 36.45 EUR
APOSPC9920-1G APOSPC9920-5G APOSPC9920-10G
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene 96%
2-Fluoro-6-iodonitrobenzene
Vzorec: C₆H₃FINO₂
Mw: 266.996 g/mol
Teplota tavenia: 36…37 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD07368790
Číslo CAS: 886762-71-6