Tlačiť
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 5-Carboxy-2-iodo-α,α,α-trifluoroanisole
PC9914-1G PC9914-5G
APOSPC9914-1GEA 88.12 EUR
APOSPC9914-1G APOSPC9914-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
4-Iodo-3-(trifluoromethoxy)benzoic acid
Vzorec: C₈H₄F₃IO₃
Mw: 332.015 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368785
Číslo CAS: 886762-67-0