Tlačiť
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9907-1G PC9907-5G
APOSPC9907-1GEA 51.67 EUR
APOSPC9907-1G APOSPC9907-5G
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol 98%
2-Fluoro-3-methylbenzyl alcohol
Vzorec: C₈H₉FO
Mw: 140.155 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368780
Číslo CAS: 307975-03-7