Tlačiť
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9904-1G PC9904-5G
APOSPC9904-1GEA 159.02 EUR
APOSPC9904-1G APOSPC9904-5G
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
2-Methyl-4-(trifluoromethoxy)acetanilide
Vzorec: C₁₀H₁₀F₃NO₂
Mw: 233.187 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07368678
Číslo CAS: 886762-79-4