Tlačiť
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethylamine
PC9791-1G PC9791-5G
APOSPC9791-1GEA 414.58 EUR
APOSPC9791-1G APOSPC9791-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine 95%
3,5-Bis(trifluoromethyl)-α-methylbenzylamine
Vzorec: C₁₀H₉F₆N
Mw: 257.176 g/mol
Teplota varu: 6.5…64.5 °C (3.2 mm Hg)
Teplota vzplanutia: 66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04038875
Číslo CAS: 187085-97-8