Tlačiť
4-Hydroxy-2-(pyrazin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9786-100MG PC9786-1G
APOSPC9786-100MGEA 159.25 EUR
APOSPC9786-100MG APOSPC9786-1G
4-Hydroxy-2-(pyrazin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
4-Hydroxy-2-(pyrazin-2-yl)-6-(trifluoromethyl)pyrimidine
Vzorec: C₉H₅F₃N₄O
Mw: 242.157 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00665787
Číslo CAS: 438249-86-6