Tlačiť
2,2-Difluoro-2-phenylacetamide 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9727-1G PC9727-5G
APOSPC9727-1GEA 77.02 EUR
APOSPC9727-1G APOSPC9727-5G
2,2-Difluoro-2-phenylacetamide 97%
2,2-Difluoro-2-phenylacetamide
Vzorec: C₈H₇F₂NO
Teplota tavenia: 114…115 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00183287
Číslo CAS: 383-19-7