Perfluoropentanoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
Nonafluoropentanoyl chloride, Nonafluorovaleryl chloride
PC9708-1G
PC9708-25G
PC9708-5G
APOSPC9708-1GEA
225.83
EUR
APOSPC9708-1G
APOSPC9708-25G
APOSPC9708-5G
Perfluoropentanoyl chloride 97%
Perfluoropentanoyl chloride
Vzorec:
C₅ClF₉O Teplota varu: 67,5…68 °C Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00155890 Číslo CAS: 375-60-0 OSN: 3265 ADR: 8,III |