Tlačiť
Perfluoropentanoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: Nonafluoropentanoyl chloride, Nonafluorovaleryl chloride
PC9708-1G PC9708-25G PC9708-5G
APOSPC9708-1GEA 225.83 EUR
APOSPC9708-1G APOSPC9708-25G APOSPC9708-5G
Perfluoropentanoyl chloride 97%
Perfluoropentanoyl chloride
Vzorec: C₅ClF₉O
Teplota varu: 67,5…68 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00155890
Číslo CAS: 375-60-0
OSN: 3265
ADR: 8,III