Tlačiť
tert-Butyl chloro(difluoro)acetate 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: Chloro(difluoro)acetic acid tert-butyl ester, tert-Butyl 2-chloro-2,2-difluoroethanoate
PC9651-25G PC9651-5G
APOSPC9651-25GEA 404.73 EUR
APOSPC9651-25G APOSPC9651-5G
tert-Butyl chloro(difluoro)acetate 95%
tert-Butyl chloro(difluoro)acetate
Vzorec: C₆H₉ClF₂O₂
Teplota varu: 65…70 °C (10 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153088
Číslo CAS: 167308-43-2