Tlačiť
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 1-Ethynyl-3-(trifluoromethoxy)benzene, 3-Ethynylphenyl trifluoromethyl ether
PC9568-1G PC9568-5G PC9568-250MG
APOSPC9568-1GEA 53.35 EUR
APOSPC9568-1G APOSPC9568-5G APOSPC9568-250MG
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene 98%
3-(Trifluoromethoxy)phenylacetylene
Vzorec: C₉H₅F₃O
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD08458148
Číslo CAS: 866683-57-0
OSN: 1993
ADR: 3,III