Tlačiť
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzotrifluoride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 4-Bromo-2-chloro-6-(trifluoromethyl)aniline
PC9559-1G PC9559-25G PC9559-5G
APOSPC9559-1GEA 24.95 EUR
APOSPC9559-1G APOSPC9559-25G APOSPC9559-5G
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzotrifluoride 98%
2-Amino-5-bromo-3-chlorobenzotrifluoride
Vzorec: C₇H₄BrClF₃N
Hustota: 1,769 g/cm³ (25 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD07369770
Číslo CAS: 870703-71-2