Tlačiť
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Bromo-4'-chloro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone, 5-(Bromoacetyl)-2-chlorobenzotrifluoride, 2-Bromo-1-(4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone, 2-Bromo-1-[4-chloro-3-(trifluoromethyl)phenyl]ethan-1-one
PC9516-1G PC9516-5G PC9516-25G
APOSPC9516-1GEA 106.15 EUR
APOSPC9516-1G APOSPC9516-5G APOSPC9516-25G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
Vzorec: C₉H₅BrClF₃O
Mw: 301.488 g/mol
Teplota tavenia: 36…38 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094558
Číslo CAS: 630404-09-0
OSN: 3261
ADR: 8 III