Tlačiť
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]benzoic acid, 2-Carboxyphenyl trifluoromethyl sulphide
PC9435-1G PC9435-5G PC9435-250MG
APOSPC9435-1GEA 53.27 EUR
APOSPC9435-1G APOSPC9435-5G APOSPC9435-250MG
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid 98%
2-[(Trifluoromethyl)thio]benzoic acid
Vzorec: C₈H₅F₃O₂S
Mw: 222.184 g/mol
Teplota tavenia: 120…122 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00236336
Číslo CAS: 37526-67-3