Tlačiť
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9428-1G PC9428-500MG
APOSPC9428-1GEA 673.89 EUR
APOSPC9428-1G APOSPC9428-500MG
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate 97%
Methyl 3-nitro-4-[3-(trifluoromethyl)phenoxy]benzoate
Vzorec: C₁₅H₁₀F₃NO₅
Teplota tavenia: 74…76 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00138767
Číslo CAS: 320417-31-0