Tlačiť
2,4-Difluorophenylacetyl chloride 99%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9369-1G PC9369-5G
APOSPC9369-1GEA 56.56 EUR
APOSPC9369-1G APOSPC9369-5G
2,4-Difluorophenylacetyl chloride 99%
2,4-Difluorophenylacetyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₂O
Teplota varu: 85…87 °C (11 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08458139
Číslo CAS: 141060-00-6
OSN: 1760
ADR: 8,III