Tlačiť
3-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropionitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9363-250MG PC9363-500MG
APOSPC9363-250MGEA 464.5 EUR
APOSPC9363-250MG APOSPC9363-500MG
3-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropionitrile 97%
3-[4-(4-Fluorophenyl)piperazin-1-yl]-3-iminopropionitrile
Vzorec: C₁₃H₁₅FN₄
Teplota tavenia: 157…159 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00664760
Číslo CAS: 338422-34-7