Tlačiť
2,5-Difluorophenylacetyl chloride
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: (2,5-Difluorophenyl)acetyl chloride, 2-(2,5-Difluorophenyl)ethanoyl chloride
PC9336-1G PC9336-5G
APOSPC9336-1GEA 183.31 EUR
APOSPC9336-1G APOSPC9336-5G
2,5-Difluorophenylacetyl chloride
2,5-Difluorophenylacetyl chloride
Vzorec: C₈H₅ClF₂O
Teplota varu: 86…88 °C (11 mm Hg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD03424719
Číslo CAS: 157033-23-3
OSN: 1760
ADR: 8,III