Tlačiť
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9327-1G PC9327-250MG PC9327-5G
APOSPC9327-1GEA 400.16 EUR
APOSPC9327-1G APOSPC9327-250MG APOSPC9327-5G
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
2,3-Difluoro-4-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Vzorec: C₉H₅F₅O₂
Mw: 240.127 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00236268
Číslo CAS: 247113-95-7