Tlačiť
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9321-1G PC9321-500MG PC9321-5G
APOSPC9321-1GEA 344.97 EUR
APOSPC9321-1G APOSPC9321-500MG APOSPC9321-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methoxyphenyl)acetonitrile
Vzorec: C₂₂H₁₆FNO₂
Teplota tavenia: 125…128 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00232013
Číslo CAS: 339114-73-7