Tlačiť
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9320-1G PC9320-500MG PC9320-5G
APOSPC9320-1GEA 231.92 EUR
APOSPC9320-1G APOSPC9320-500MG APOSPC9320-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-fluorophenyl)acetonitrile
Vzorec: C₂₁H₁₃F₂NO
Mw: 333.331 g/mol
Teplota tavenia: 113…116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00232016
Číslo CAS: 339115-12-7