Tlačiť
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Chloro-3-(chlorocarbonyl)benzotrifluoride
PC9297-1G PC9297-25G
APOSPC9297-1GEA 33.13 EUR
APOSPC9297-1G APOSPC9297-25G
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride 98%
2-Chloro-3-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Vzorec: C₈H₃Cl₂F₃O
Mw: 243.01 g/mol
Teplota varu: 224 °C
Teplota tavenia: 33…35 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04115830
Číslo CAS: 850156-39-7
OSN: 3261
ADR: 8 III