Tlačiť
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-(Chlorocarbonyl)-2-fluoroanisole
PC9296-1G PC9296-25G PC9296-5G
APOSPC9296-1GEA 75.01 EUR
APOSPC9296-1G APOSPC9296-25G APOSPC9296-5G
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride 97%
2-Fluoro-3-methoxybenzoyl chloride
Vzorec: C₈H₆ClFO₂
Teplota varu: 133 °C (12 mm Hg)
Teplota tavenia: 49…51 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08277634
Číslo CAS: 850563-45-0
OSN: 3261
ADR: 8,III