Tlačiť
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-(Bromomethyl)-1-fluoro-3-methylbenzene, α'-Bromo-3-fluoro-o-xylene
PC9288-1G PC9288-5G
APOSPC9288-1GEA 218.71 EUR
APOSPC9288-1G APOSPC9288-5G
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
2-Fluoro-6-methylbenzyl bromide
Vzorec: C₈H₈BrF
Mw: 203.052 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD06660281
Číslo CAS: 886502-18-7
OSN: 3265
ADR: 8 III