Tlačiť
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: Ethyl 2-oxo-2-(3-(trifluoromethyl)phenyl)acetate
PC9274-1G PC9274-5G
APOSPC9274-1GEA 262.37 EUR
APOSPC9274-1G APOSPC9274-5G
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate, tech
Ethyl 2-[3-(trifluoromethyl)phenyl]glyoxylate
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₃
Mw: 246.183 g/mol
Teplota varu: 66…72 °C (0.2 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01934868
Číslo CAS: 110193-60-7