Tlačiť
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonymá: [5-(Trifluoromethyl)fur-2-yl]methylamine, 5-(Trifluoromethyl)furfurylamine
PC9250-1G PC9250-250MG
APOSPC9250-1GEA 654.52 EUR
APOSPC9250-1G APOSPC9250-250MG
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan 97%
2-(Aminomethyl)-5-(trifluoromethyl)furan
Vzorec: C₆H₆F₃NO
Mw: 165.113 g/mol
Teplota varu: 90…100 °C (20 mm Hg)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03086222
Číslo CAS: 868755-68-4
OSN: 2735
ADR: 8 III