Tlačiť
2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4,4'-(Hexafluoroisopropylidene)diphenyl dimethacrylate
PC9234-10G PC9234-5G
APOSPC9234-10GEA 341.68 EUR
APOSPC9234-10G APOSPC9234-5G
2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
2,2-Bis(4-methacryloxyphenyl)-1,1,1,3,3,3-hexafluoropropane
Vzorec: C₂₃H₁₈F₆O₄
Mw: 472.377 g/mol
Teplota tavenia: 116 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00080522
Číslo CAS: 108050-42-6