Tlačiť
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Synonymá: 5-Bromo-2-(trifluoromethyl)pyridine-3-carboxylic acid
PC9198-1G PC9198-250MG
APOSPC9198-1GEA 0 EUR
APOSPC9198-1G APOSPC9198-250MG
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid 97%
5-Bromo-2-(trifluoromethyl)nicotinic acid
Vzorec: C₇H₃BrF₃NO₂
Mw: 270.003 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD08741350
Číslo CAS: 436799-36-9