Tlačiť
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9187-1G PC9187-5G
APOSPC9187-1GEA 49.67 EUR
APOSPC9187-1G APOSPC9187-5G
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid 98%
2-Chloro-5-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₀H₆ClF₃O₂
Mw: 250.602 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03002852
Číslo CAS: 682805-12-5