Tlačiť
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dodávateľ: Apollo Scientific
PC9184-1G PC9184-5G
APOSPC9184-1GEA 181.45 EUR
APOSPC9184-1G APOSPC9184-5G
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Methyl-3-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Vzorec: C₁₁H₉F₃O₂
Mw: 230.183 g/mol
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD04116034
Číslo CAS: 886498-02-8