Tlačiť
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: α,α'-Dichloro-α,α,α',α'-tetrafluoro-p-xylene
PC9183-25G PC9183-5G PC9183-1G
APOSPC9183-25GEA 599.68 EUR
APOSPC9183-25G APOSPC9183-5G APOSPC9183-1G
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene 98%
1,4-Bis[chloro(difluoro)methyl]benzene
Vzorec: C₈H₄Cl₂F₄
Teplota varu: 55,5 °C (3.8 mm Hg)
Teplota vzplanutia: 93 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01320797
Číslo CAS: 2629-68-7