Tlačiť
3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Nebezpečí
PC9175-1G PC9175-5G PC9175-250MG
APOSPC9175-1GEA 116.33 EUR
APOSPC9175-1G APOSPC9175-5G APOSPC9175-250MG
3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate 98%
3-Fluoroprop-1-yl methanesulphonate
Vzorec: C₄H₉FO₃S
Teplota varu: 116 °C (15 mm Hg)
Teplota vzplanutia: 109 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01715281
Číslo CAS: 372-04-3
OSN: 2810
ADR: 6.1,II