Tlačiť
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
PC9171-1G PC9171-5G PC9171-250MG
APOSPC9171-1GEA 51.74 EUR
APOSPC9171-1G APOSPC9171-5G APOSPC9171-250MG
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile 95%
4-Bromo-2,3-difluorobenzonitrile
Vzorec: C₇H₂BrF₂N
Teplota tavenia: 51…52 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD09030640
Číslo CAS: 126163-58-4