Tlačiť
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 4-Carboxy-2,3-difluoroaniline
PC9169-10G PC9169-1G PC9169-5G PC9169-25G
APOSPC9169-10GEA 553.15 EUR
APOSPC9169-10G APOSPC9169-1G APOSPC9169-5G APOSPC9169-25G
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
4-Amino-2,3-difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅F₂NO₂
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04114097
Číslo CAS: 194804-85-8