Tlačiť
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
Dodávateľ: Apollo Scientific
Varování
Synonymá: 3-Chloro-5-fluoro-4-hydrazinobenzotrifluoride
PC9168-1G PC9168-250MG
APOSPC9168-1GEA 219.91 EUR
APOSPC9168-1G APOSPC9168-250MG
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine 98%
2-Chloro-6-fluoro-4-(trifluoromethyl)phenylhydrazine
Vzorec: C₇H₅ClF₄N₂
Mw: 228.575 g/mol
Teplota tavenia: 73…75 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD04972729
Číslo CAS: 110499-66-6